Anti-KDR Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPRER16Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134191-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB134191-100
Anti-KDR Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPRER16Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDR (kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase))
Clonality: monoclonal
Clone: EPRER16Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité