Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-28]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134202-50EA 270 EUR InStock
ABCAAB134202-50
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-28]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTPRC (protein tyrosine phosphatase, receptor type, C)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-28
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité