Anti-SLC12A5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S1-12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134300-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB134300-100
Anti-SLC12A5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S1-12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC12A5 (solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5)
Clonality: monoclonal
Clone: S1-12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité