Anti-GRIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S308-48]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134308-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB134308-100
Anti-GRIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S308-48]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIN1 (glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1)
Clonality: monoclonal
Clone: S308-48
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité