Anti-GABRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S93A-49]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134314-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB134314-100
Anti-GABRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S93A-49]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GABRB1 (gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: S93A-49
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité