Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: MEM-06]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134373-50EA 265 EUR InStock
ABCAAB134373-50
Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: MEM-06]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA2B (integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41))
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-06
Conjugation: Peridinin Chlorophyll
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité