Anti-CD24 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SN3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134375-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB134375-100
Anti-CD24 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SN3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD24 (CD24 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: SN3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité