Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5C3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134380-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB134380-50
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5C3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD40 (CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 5C3
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité