Anti-CD86 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: BU63]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134385-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB134385-50
Anti-CD86 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: BU63]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD86 (CD86 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: BU63
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité