Anti-CD40LG Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 24-31]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134405-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB134405-50
Anti-CD40LG Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 24-31]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD40LG (CD40 ligand)
Clonality: monoclonal
Clone: 24-31
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité