Anti-NEFL Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134460-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB134460-100
Anti-NEFL Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEFL (neurofilament, light polypeptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité