Anti-CD200 / OX2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin) [clone: OX-104]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134489-50EA 300 EUR InStock
ABCAAB134489-50
Anti-CD200 / OX2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin) [clone: OX-104]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD200 / OX2
Clonality: monoclonal
Clone: OX-104
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité