Anti-POLR3E Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134560-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB134560-100
Anti-POLR3E Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POLR3E (polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide E (80kD))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité