Anti-UPF3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134566-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB134566-100
Anti-UPF3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UPF3B (UPF3 regulator of nonsense transcripts homolog B (yeast))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité