Anti-IL10 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134742-500EA 560 EUR InStock
ABCAAB134742-500
Anti-IL10 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité