Anti-XAGE1A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134805-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB134805-50
Anti-XAGE1A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: XAGE1A (X antigen family, member 1A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité