Anti-CHI3L1 Rat Monoclonal Antibody [clone: MM0628-9X24]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB135148-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB135148-100
Anti-CHI3L1 Rat Monoclonal Antibody [clone: MM0628-9X24]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHI3L1 (chitinase 3-like 1 (cartilage glycoprotein-39))
Clonality: monoclonal
Clone: MM0628-9X24
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité