Anti-PPM1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB135249-100EA 610 EUR InStock
ABCAAB135249-100
Anti-PPM1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPM1A (protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1A)
Clonality: monoclonal
Clone: 7F12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité