Anti-DCX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB135349-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB135349-100
Anti-DCX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DCX (doublecortin)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité