Anti-Influenza A virus (H5N1/HA1) None Antibody [clone: 2B7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB135382-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB135382-100
Anti-Influenza A virus (H5N1/HA1) None Antibody [clone: 2B7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Influenza A virus (H5N1/HA1)
Clonality:
Clone: 2B7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: None
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité