Anti-B4GALNT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB135902-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB135902-100
Anti-B4GALNT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B4GALNT1 (beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité