Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: DREG-56]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB135938-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB135938-50
Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: DREG-56]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SELL (selectin L)
Clonality: monoclonal
Clone: DREG-56
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité