Anti-ALPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB135967-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB135967-100
Anti-ALPK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALPK1 (alpha-kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité