Anti-ARHGEF12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136072-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB136072-100
Anti-ARHGEF12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARHGEF12 (Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité