Anti-C Reactive Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: C2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136176-1EA 530 EUR InStock
ABCAAB136176-1
Anti-C Reactive Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: C2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C Reactive Protein
Clonality: monoclonal
Clone: C2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité