Anti-Sulfotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: Sulfo-1C-A2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136481-30EA 510 EUR InStock
ABCAAB136481-30
Anti-Sulfotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: Sulfo-1C-A2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Sulfotyrosine
Clonality: monoclonal
Clone: Sulfo-1C-A2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité