Anti-HuR / ELAVL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136542-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB136542-100
Anti-HuR / ELAVL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HuR / ELAVL1
Clonality: monoclonal
Clone: 4C8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité