Anti-EBV Latent Membrane Protein Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D24-G]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136633-250EA 525 EUR InStock
ABCAAB136633-250
Anti-EBV Latent Membrane Protein Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D24-G]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EBV Latent Membrane Protein
Clonality: monoclonal
Clone: D24-G
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité