Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: Bu20a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136650-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB136650-100
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: Bu20a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BrdU (Bromodeoxyuridine)
Clonality: monoclonal
Clone: Bu20a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité