Anti-NTN4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136663-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB136663-50
Anti-NTN4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NTN4 (netrin 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité