Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (bGal (beta Galactosidase))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136710-500EA 0 EUR InStock
ABCAAB136710-500
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (bGal (beta Galactosidase))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Bovine) (bovine IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: beta-Galactosidase
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité