Anti-HSD3B7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136846-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB136846-100
Anti-HSD3B7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSD3B7 (hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité