Anti-GPR17 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136902-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB136902-50
Anti-GPR17 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR17 (G protein-coupled receptor 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité