Anti-NOS2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: K13-A]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB136918-250EA 585 EUR InStock
ABCAAB136918-250
Anti-NOS2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: K13-A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOS2 (nitric oxide synthase 2, inducible)
Clonality: monoclonal
Clone: K13-A
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité