Anti-SLC24A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137006-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB137006-100
Anti-SLC24A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC24A3 (solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité