Anti-CALU Rabbit Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137019-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB137019-100
Anti-CALU Rabbit Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CALU
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité