Anti-BCL7A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137362-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB137362-100
Anti-BCL7A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL7A (B-cell CLL/lymphoma 7A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité