Anti-CCR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137369-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB137369-100
Anti-CCR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCR6 (chemokine (C-C motif) receptor 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité