Anti-CYP2D6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137426-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB137426-50
Anti-CYP2D6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP2D6 (cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité