Anti-PIP5K1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137441-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB137441-100
Anti-PIP5K1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIP5K1A (phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type I, alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité