Anti-GPRC5C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137482-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB137482-50
Anti-GPRC5C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPRC5C (G protein-coupled receptor, class C, group 5, member C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité