Anti-PPP1CA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137512-50EA 480 EUR InStock
ABCAAB137512-50
Anti-PPP1CA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPP1CA (protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isozyme)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité