Anti-EIF5A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137561-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB137561-100
Anti-EIF5A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF5A (eukaryotic translation initiation factor 5A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité