Anti-CBLB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137596-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB137596-50
Anti-CBLB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBLB (Cbl proto-oncogene B, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité