Anti-HCF-1 / Host Cell Factor C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137618-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB137618-100
Anti-HCF-1 / Host Cell Factor C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HCF-1 / Host Cell Factor C1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité