Anti-UST Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137624-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB137624-100
Anti-UST Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UST (uronyl-2-sulfotransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité