Anti-DUSP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137640-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB137640-100
Anti-DUSP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DUSP2 (dual specificity phosphatase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité