Anti-HSPA13 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137680-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB137680-100
Anti-HSPA13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA13 (heat shock protein 70kDa family, member 13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité