Anti-AP2M1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137727-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB137727-100
Anti-AP2M1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AP2M1 (adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité