Anti-FBXW11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB137835-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB137835-100
Anti-FBXW11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FBXW11 (F-box and WD repeat domain containing 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité